Z187992
Einweg-UV-Küvetten aus Methacrylat
capacity 1.5 mL, semi-micro, frosted wall
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
Beschreibung
wavelength 300-900nm
Verpackung
pkg of 500 ea
Spektralbereich-Messbereich
285-800 nm
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × B × H
10 mm × 4 mm × 45 mm
Kapazität
1.5 mL
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187992-1PAK | 4061837617171 |