Z350877
Vollpipette, Polyethylen
fine tip, large bulb, draw 4.3 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Ziehung
4.3 mL
Schaftdurchm.
6.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)