Merck
Z324639
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 25 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS14/23
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
190 mm
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Mischzylinder nach DIN 12 685-1, Klasse B, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit sechseckigem Fuß. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen agressive Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR33920 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.