Merck
Z610496
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 25 mL, accuracy: 0.025 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
hexagonal glass base
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Hersteller/Markenname
Hirschmann 223 01 70
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.025 mL
Höhe
170 mm
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder aus Duran®-Glas, Klasse A, konformitätsbescheinigt. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuß. Lieferung mit Chargenzertifikat, für den Einsatz in Labors unter ISO 9000ff. Kalibriert auf Inhalt, nach DIN 12 680 T2. Individuelle Eichzertifikate auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar! .
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)