Merck
Z324566
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
volume 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Agentur
according to DIN ISO 384
Leistungsmerkmale
subdivision 2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
145 mm
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR42028 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.