Merck
Z218901
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 68 mm × 250 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Ace Glass 681204
ID × L
68 mm × 250 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z218901-1EA4061832348988