Z324507
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messzylinder
volume 1,000 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
465 mm
Volumen
1,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.