Z324388
BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
volume 500 mL, subdivision, 5 mL
Synonym(e):
Graduated Cylinders
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 32154
Messbereich Volumen
500 mL
Höhe
365 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und sonstige Beschriftung in blauer Emaille ausgeführt. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR32154 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)