Merck
WHAWB120112
QIAcard FTA Wash Buffer
Nucleic acid purification buffer, bottle size 25 mL
Synonym(e):
QIAcard FTA Wash Buffer (25 ml), Whatman FTA, Whatman FTA Purification Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Leistungsmerkmale
Nucleic acid purification buffer
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Qiagen WB120112
Flaschengröße
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
QIAcard FTA Wash Buffer is used for purifying nucleic acids captured and stored on FTA cards. This versatile reagent is recommended for use with QIAcard FTA and Indicating FTA Card formats, and EasiCollect formats.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • This reagent can be used to wash punches in the "punch-in" procedure for standard STR amplification.
  • QIAcard FTA Wash Buffer allows for excellent results by removing PCR inhibitors and contaminants that can lower PCR yields.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only
Rechtliche Hinweise
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)