WH0154214M1
Monoclonal Anti-IBRDC1 antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C6orf172, Anti-IBR domain containing 1, Anti-MGC26996, Anti-dJ84N20.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF217(154214)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KVQLGQVEIKCPITECFEFLEETTVVYNLTHEDSIKYKYFLELGRIDSSTKPCPQCKHFTTFKKKGHIPTPSRSESKYKIQCPTCQFVWCFKCHSPWHE
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)