WH0055016M2
Monoclonal Anti-MARCH1 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp564M1682, Anti-FLJ20668, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 1, Anti-RNF171
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MARCH1(55016)
Immunogen
Sequence
MTSSHVCCNFLNMWKKSKISTMYYLNQDAKLSNLFLQASSPTTGTAPRSQSRLSVCPSTQDICRICHCEGDEESPLITPCRCTGTLRFVHQSCLHQWIK
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable