WH0006901M12
Monoclonal Anti-TAZ antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BTHS, Anti-CMD3A, Anti-EFE, Anti-EFE2, Anti-G4.5, Anti-LVNCX, Anti-XAP2, Anti-tafazzin (cardiomyopathy, dilated 3A (X-linked); endocardial fibroelastosis 2; Barth syndrome)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAZ(6901)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPLHVKWPFPAVPPLTWTLASSVVMGLVGTYSCFWTSEWAQAEAGPPGYPCPAGGILKLRHIWNLKLMRWTPAAADICFTKELHSHFFSLGKCVPVCRGDGVYQKGMDFILEKLNHGDWVHIFPEGIGRLIAECHLNPIILPLWHVGEPGDGDREMASGVGGLGLPLVPGCPAPPHVWPSVHCAAGMNDVLPNSPPYFPRFGQKITVLIGKPFSALPVLERLRAENKSAVEMRKALTDFIQEEFQHLKTQAEQLHNHLQPGR
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable