WH0005716M1
Monoclonal Anti-PSMD10 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-dJ889N15.2, Anti-p28, Anti-proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSMD10(5716)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EGGANPDAKDHYEATAMHRAAAKGNLKMIHILLYYKASTNIQDTEGNTPLHLACDEERVEEAKLLVSQGASIYIENKEEKTPLQVAKGGLGLILKRMVEG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)