WH0003614M1
Monoclonal Anti-IMPDH1 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp781N0678, Anti-IMP (inosine monophosphate) dehydrogenase 1, Anti-IMPD, Anti-IMPD1, Anti-sWSS2608
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IMPDH1(3614)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TDPVVLSPSHTVGDVLEAKMRHGFSGIPITETGTMGSKLVGIVTSRDIDFLAEKDHTTLLSEVMTPRIELVVAPAGVTLKEANEILQRSKKGKLPIVNDC
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0003614M1-100UG | 4061831633740 |