Merck
Alle Fotos(3)
Key Documents
MABN291
Sigma-Aldrich
Anti-IMPDH1-Antikörper, Klon 4F9.1
clone 4F9.1, from mouse
Synonym(e):
Inosine-5′-monophosphate dehydrogenase 1, IMP dehydrogenase 1, IMPD 1, IMPDH 1, IMPDH-I
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IMPDH1(3614)
Allgemeine Beschreibung
Inosin-5′-monophosphat-Dehydrogenase 1 (IMPDH 1) katalysiert die Umwandlung von Inosin-5′-phosphat (IMP) zu Xanthosin-5′-phosphat (XMP) im Rahmen der De-novo-Synthese von Guanin-Nukleotiden. Sie ist daher von entscheidender Bedeutung für die Regulierung des Zellwachstums. IMPDH 1 kann auch eine Einzelstrangnukleinsäure-bindende Aktivität aufweisen, über die sie am RNA- und/oder DNA-Stoffwechsel beteiligt ist, und sie spielt vermutlich auch eine Rolle bei der Wachstumsprogression einiger Tumoren. IMPDH-1-Defekte werden mit Retinitis pigmentosa Typ 10 (RP10) und leberscher kongenitaler Amaurose Typ 11 (LCA11) in Verbindung gebracht. Aufgrund der Verbindung zwischen IMPDH-Aktivität und Zellproliferation wurde das Enzym zu einem Ziel in der Krebstherapie und antiviralen Chemotherapie sowie von Immunsuppressiva. Die Aktivitäten des antineoplastischen Mittels Tiazofurin, des antiviralen Mittels Ribavirin sowie der Immunsuppressiva Mizoribin und Mycophenolsäure (MPA) werden auf die Hemmung von IMPDH zurückgeführt. Außerdem unterscheiden sich die IMPDH-Formen bei Bakterien und Parasiten erheblich von den Säugetierenzymen, wodurch es sich als Ziel für Antiinfektiva eignet.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das humanem IMPDH1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-IMPDH1-Antikörper (Klon 4F9.1) ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf Inosin-5′-monophosphat-Dehydrogenase 1 abzielt und in Western Blotting und IHC getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde IMPDH1 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wurde IMPDH1 in 10 µg Jurkat-Zelllysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde IMPDH1 in Augengewebe der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in PC-12-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde IMPDH1 in 10 µg PC-12-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~55 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
PC-12-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable