Wichtige Dokumente
T2751
D-(−)-Tagatose
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
D-lyxo-2-Hexulose
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
Süße
0.9 × sucrose
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?