Merck
SYNS371206
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 30 mL
Synonym(e):
Synthware S371206, glass sample syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S371206
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 30mL
Anwendung
kemetch; synthware; SYRINGE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNS371206-1EA4065270932396