Merck
SYNS371203
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 5 mL
Synonym(e):
Synthware S371203, glass sample syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S371203
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 5.0mL
Anwendung
kemetch; synthware; SYRINGE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)