SRP6340
IL18BP human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
IL18BPa, Interleukin-18-binding protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
20 kDa (187 aa, 31-194 aa + His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... IL18BP(10068)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable