SRP6112
G6PD from E. coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Zwf
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
55.7 kDa (491 aa, 1-491 aa)
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... ZWF(7149716)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)