SRP6108
Neuron-Specific Enolase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, ENO2, Enolase 2, Gamma-enolase, NSE, Neural enolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
47 kDa (434 aa, 1-434 aa)
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ENO2(2026)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)