SRP6103
MDH1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
MDH-s, MDHA, MOR2, Malate dehydrogenase cytoplasmic
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
37.4 kDa (342 aa, 1-334 aa + CT His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Methode(n)
activity assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... MDH1(4190)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)