SRP2051
HMG1, native from calf thymus
≥85% (SDS-PAGE)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine (calf) thymus
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~24.9 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
900 μg/mL
Methode(n)
membrane array: suitable
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
bovine ... HMG1() , HMGB1(282691)
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)