Merck
SRP0707
Sigma-Aldrich
PAD Cocktail, Active
recombinant
Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~95-100 kDa
Konzentration
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
Hinterlegungsnummer
BC025718
BC049947
NM_013358
NM_016233
NM_207421
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Anwendung
Useful for citrullination and Western blot.
Biochem./physiol. Wirkung
The five full length recombinant PAD proteins (1, 2, 3, 4 and 6) expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. This mixture is ideally suited for in vitro citrullination of protein targets.
Rekonstituierung
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Lagerung und Haltbarkeit
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)