SRP0706
KAT5 (TIP60), Active
recombinant
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Spezifische Aktivität
25-35 nmol/min·mg (radiometric)
Mol-Gew.
~88 kDa
Konzentration
0.1 μg/μL
Hinterlegungsnummer
NM_006388
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... KAT5(10524)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)