SRP0160
Histone H3 peptide (21-44) human
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Assay
≥90% (HPLC)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
~2 kDa
Verpackung
pkg of 160 nmol
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3E(8353)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.