Merck
SRE0044
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Produktbezeichnung
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
Biologische Quelle
Glycine max (soybean)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
14 kDa
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Trypsin has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibrio sp. V26. Trypsin has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin.
Biochem./physiol. Wirkung
Dieser Inhibitor wirkt gegen Trypsin und in geringerem Maß auch gegen Chymotrypsin und Plasmin. Er hemmt auch Proteasen mit ähnlichen Mechanismen wie Trypsin, Plasmakallikrein und Gerinnungsfaktor X. Der Trypsininhibitor wirkt nicht gegen Metallproteasen, gewebebasiertes Kallikrein, Säureproteasen oder Thioproteasen. Dieser Inhibitor wirkt, indem er einen 1:1-stöchiometrischen Komplex mit der proteaseaktiven Stelle bildet und anschließend eine einzelne Arginin-Isoleucin-Bindung an dem Inhibitor spaltet. Die Hemmung ist sowohl reversibel als auch pH-Wert-abhängig.
Komponenten
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Einheitendefinition
Eine Trypsineinheit = A253 von 0,001 je Minute mit N-Alpha-benzoyl-L-argininethylester (BAEE) als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 ml, 1 cm light path.
Angaben zur Herstellung
Der Trypsininhibitor ist zu 10 mg/ml in Wasser und Phosphatpuffern löslich. Er ist in Balanced Salt Solutions zu 1 mg/ml und in serumfreien Medien löslich. Konzentrierte Lösungen von mehr als 10 mg/ml können trüb und gelblich bis bernsteinfarben sein. Nach der Trypsinisierung von Zellen in 1 ml Trypsininhibitorlösung zu 1 mg/ml für jeden ml Trypsinlösung für die Dissoziation erneut suspendieren. Die Zellsuspension sollte anschließend bei 1.000 U/min zentrifugiert werden, um ein Zellpellet zu bilden.
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibrio sp. V26 with potential application in animal cell culture
Manjusha, K., et al.
Cytotechnology (2012)
Canting Guo et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 147(5), 943-949 (2012-06-13)
To investigate the improvement in histologic detection of fungi with Gomori methenamine silver (GMS) stain by trypsin predigestion in the mucus of patients with chronic rhinosinusitis (CRS). Prospective, single group, descriptive analysis. Multi-institutional. Thirty-four sinus specimens from 12 surgical patients