SRE0021
Granzyme B human
recombinant, expressed in insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Granzyme B human, Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 2, Granzyme-2, GranzymeB, Lymphocyte protease, SECT, T-cell serine protease 1-3E
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
>0.004 units/mg
Spezifische Aktivität
≥40 units/μg
Verpackung
pkg of 5 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... GZMB(3002)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)