Wichtige Dokumente
SRE0016
MATP+
substrate for analysis of acetylcholinesterase (AChE) activity
Synonym(e):
1,1-dimethyl-4-acetylthiomethylpiperidinium iodide, acetylcholinesterase substrate, MATP+
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
MATP+,
Lagertemp.
2-8°C
Qualitätsniveau
SMILES String
CC(SCC1CC[N+](C)(C)CC1)=O.[I-]
InChI
1S/C10H20NOS.HI/c1-9(12)13-8-10-4-6-11(2,3)7-5-10;/h10H,4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
WLNVGCIMLLIQAL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable