SML3736
Hypoxia probe 2
95% (UPLC)
Synonym(e):
5’-Methoxy-1’,2’-dimethyl-3-(1-((3-oxo-3H-phenoxazin-7-yl)oxy)ethyl)-1H-indole-4’,7’-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95% (UPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
, Faint orange to red
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)