Wichtige Dokumente
SML2449
THIQ
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3R)-N-[(1R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[4-cyclohexyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide, (3R)-N-[(2R)-3-(4-chlorophenyl)-1-[4-cyclo-hexyl-4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)piperidin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N1CCC(CN2N=CN=C2)(C3CCCCC3)CC1)[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)NC([C@@H]5NCC6=CC=CC=C6C5)=O
InChI
1S/C33H41ClN6O2/c34-28-12-10-24(11-13-28)18-30(38-31(41)29-19-25-6-4-5-7-26(25)20-36-29)32(42)39-16-14-33(15-17-39,21-40-23-35-22-37-40)27-8-2-1-3-9-27/h4-7,10-13,22-23,27,29-30,36H,1-3,8-9,14-21H2,(H,38,41)/t29-,30-/m1/s1
InChIKey
HLCHESOMJVGDSJ-LOYHVIPDSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)