SML1488
Metamizol Natrium Hydrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(Antipyrinylmethylamino)methansulfonsäure Natriumsalz, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon-4-methylaminomethansulfonatnatrium, 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolonnatriummethansulfonat, Analgin, Dipyron, Metamizol, Methampyron, Methylmelubrin, Natriummethylaminoantipyrinmethansulfonat, Noraminopyrinmethansulfonat Natrium, Sulpyrin, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)