Wichtige Dokumente
92939
4-Methylaminoantipyrin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-on -monohydrochlorid, N-Methylamino-phenazon, Noramidopyrin -hydrochlorid, Noraminopyrin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
SMILES String
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
InChIKey
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?