Wichtige Dokumente
SML1317
XAP044
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-4H-chromen-4-one, XAP 044
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(OC2=CC=C(I)C=C2)=COC3=C1C=CC(O)=C3
InChI
1S/C15H9IO4/c16-9-1-4-11(5-2-9)20-14-8-19-13-7-10(17)3-6-12(13)15(14)18/h1-8,17H
InChIKey
XXZKJJYWINSUMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)