Wichtige Dokumente
SML1157
Eact
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,4,5-Trimethoxy-N-(2-methoxyethyl)-N-(4-phenyl-2-thiazolyl)-benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)N(CCOC)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2
InChI
1S/C22H24N2O5S/c1-26-11-10-24(22-23-17(14-30-22)15-8-6-5-7-9-15)21(25)16-12-18(27-2)20(29-4)19(13-16)28-3/h5-9,12-14H,10-11H2,1-4H3
InChIKey
ZUXNHFFVQWADJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)