Wichtige Dokumente
SML0119
Acrivastine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-6-((E)-3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl)-2-pyridineacrylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)c3cccc(\C=C\C(O)=O)n3
InChI
1S/C22H24N2O2/c1-17-7-9-18(10-8-17)20(13-16-24-14-2-3-15-24)21-6-4-5-19(23-21)11-12-22(25)26/h4-13H,2-3,14-16H2,1H3,(H,25,26)/b12-11+,20-13+
InChIKey
PWACSDKDOHSSQD-IUTFFREVSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)