Merck
SMB00519
Sigma-Aldrich
Curvulinic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
2-(2-acetyl-3,5-dihydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-3-oxobutanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=C(C=C(C=C1O)O)CC(O)=O)C
InChI
1S/C10H10O5/c1-5(11)10-6(3-9(14)15)2-7(12)4-8(10)13/h2,4,12-13H,3H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
JAHPPWGWEUVLMS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from fungal source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)