Wichtige Dokumente
SMB00135
Candidone
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(OC)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1C\C=C(\C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24O4/c1-14(2)10-11-16-19(24-3)13-20(25-4)21-17(23)12-18(26-22(16)21)15-8-6-5-7-9-15/h5-10,13,18H,11-12H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChIKey
JYESOAFLKFHYHP-SFHVURJKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)