Wichtige Dokumente
SMB00108
Apigenin-7-Glucuronid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxyflavon-7-glucuronid, Scutellarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChIKey
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)