SCP0099
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Caspase Substrate,
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥80%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)