Wichtige Dokumente
SBR00043
PK150
Sorafenib analog
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC1(Oc2c(ccc(c2)NC(=O)Nc3cc(c(cc3)Cl)C(F)(F)F)O1)F
InChI
1S/C15H8ClF5N2O3/c16-10-3-1-7(5-9(10)14(17,18)19)22-13(24)23-8-2-4-11-12(6-8)26-15(20,21)25-11/h1-6H,(H2,22,23,24)
InChIKey
SHPYXCLUNMOJOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)