SAB5702559
Anti-ATGL/PNPLA2 Antibody, clone 10Y4M10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
1110001C14Rik, ATGL, FP17548, PEDF-R, TTS-2.2, TTS2, iPLA2zeta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10Y4M10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
55 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.53 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LPARLNEALLEACVEPTDLLTTLSNMLPVRLATAMMVPYTLPLESALSFTIRLLEWLPDVPEDIRWMKEQTGSICQYLVMRAKRKLGRHLPSRLP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PNPLA2(57104)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)