SAB5702434
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3R3F1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EIEE54, HNRNPU-AS1, HNRPU, SAF-A, SAFA, U21.1, hnRNP U
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3R3F1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
120 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSSSPVNVKKLKVSELKEELKKRRLSDKGLKAELMERLQAALDDEEAGGRPAMEPGNGSLDLGGDSAGRSGAGLEQEAAAGGDEEEEEEEEEEEGISALD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HNRNPU(3192)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)