SAB5702214
Anti-NKX3.1 Antibody, clone 4X8T3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BAPX2, NKX3, NKX3.1, NKX3A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4X8T3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.90 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MLRVPEPRPGEAKAEGAAPPTPSKPLTSFLIQDILRDGAQRQGGRTSSQRQRDPEPEPEPEPEGGRSRAGAQNDQLSTGPRAAPEEAETLAETEPERHLGSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRASLVSVYNSYPYYPYLYCVGSWSPAFW
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NKX3-1(4824)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)