SAB5702158
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit monoclonal, 6C7K6
Synonym(e):
D22S749,Parvalbumin,PVALB,parvalbumin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-Parvalbumin (PVALB) Antibody, clone 6C7K6, Rabbit Monoclonal,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6C7K6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
12 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSMTDLLNAEDIKKAVGAFSATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGKIGVDEFSTLVAES
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PVALB(5816)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1