SAB5702151
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
rabbit monoclonal, 10T9N2
Synonym(e):
CD51,MSK8,VNRA,VTNR,Integrin alpha V,ITGAV
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Antibody, clone 10T9N2, Rabbit Monoclonal,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10T9N2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
140 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SLKSSASFNVIEFPYKNLPIEDITNSTLVTTNVTWGIQPAPMPVPVWVIILAVLAGLLLLAVLVFVMYRMGFFKRVRPPQEEQEREQLQPHENGEGNSET
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)