SAB5702120
Anti-TRAF6BP/TAX1BP1 Antibody, clone 7Y9W3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CALCOCO3, T6BP, TXBP151
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Y9W3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.28 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DSEDSKEDENVPTAPDPPSQHLRGHGTGFCFDSSFDVHKKCPLCELMFPPNYDQSKFEEHVESHWKVCPMCSEQFPPDYDQQVFERHVQTHFDQNVLNFD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAX1BP1(8887)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)