SAB5702030
Anti-GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) Antibody, clone 6G9O8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GABRB2, gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6G9O8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
59 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.19 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PYVKAIDMYLMGCFVFVFMALLEYALVNYIFFGRGPQRQKKAAEKAASANNEKMRLDVNKIFYKDIKQNGTQYRSLWDPTGNLSPTRRTTNYDFSLYTMDP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABRB2(2561)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)