Merck
MSP000953
Millipore
Durapore® 0.22 µm, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Durapore Cartridge Filter 30 in. 0.22 μm Code 7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
EMPROVE® Filter
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Filtrationsfläche
2.07 m2
Verunreinigungen
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤60 mg/cartridge
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kartusche
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Durapore® Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany