SAB5702015
Anti-Calreticulin Antibody, clone 7T5B2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7T5B2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
55 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EPAVYFKEQFLDGDGWTSRWIESKHKSDFGKFVLSSGKFYGDEEKDKGLQTSQDARFYALSASFEPFSNKGQTLVVQFTVKHEQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CALR(811)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)